Learn More
Metallzusatzstoffnorm, MA3: Ca @ 5000; P, Zn @ 1600 μg/g in Kohlenwasserstofföl, VHG™
Artikelnummer. 17992216
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
200 g
400 g
Packungsgröße:
100 Gramm
200 Gramm
400 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17992216 200 g 200 Gramm
17944396 400 g 400 Gramm
17901726 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17992216 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGMA3200G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Metallzusatzstoffnorm, MA3: Ca @ 5000; P, Zn @ 1600 μg/g in Kohlenwasserstofföl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphorus/Zinc/Calcium
CAS 7723-14-0, 7440-66-6, 7440-70-2
Verfahren ICP/XRF/RDE
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Phosphorus/Zinc/Calcium
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix 75 cSt Kohlenwasserstofföl
Menge 200 g
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Phosphorus 1600 μg/g/Zinc 1600 μg/g/Calcium 5000 μg/g