Learn More
Metallzusatzstoffnorm, MA5: Ba, Ca, Mg, P, Zn @ 900 μg/g in Kohlenwasserstofföl, VHG™
Artikelnummer. 17970486
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
200 g
400 g
Packungsgröße:
100 Gramm
200 Gramm
400 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17970486 50 g 50 Gramm
17964396 100 g 100 Gramm
17914316 400 g 400 Gramm
17972836 200 g 200 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17970486 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGMA590050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Metallzusatzstoffnorm, MA5: Ba, Ca, Mg, P, Zn @ 900 μg/g in Kohlenwasserstofföl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphorus/Magnesium/Calcium/Barium/Zinc
CAS 7723-14-0, 7439-95-4, 7440-70-2, 7440-39-3, 7440-66-6
Verfahren ICP/XRF/RDE
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Phosphorus/Magnesium/Calcium/Barium/Zinc
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix 75 cSt Kohlenwasserstofföl
Menge 50 g
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Phosphorus 896.9 μg/g/Magnesium 897.4 μg/g/Calcium 897.9 μg/g/Barium 898.5 μg/g/Zinc 898.7 μg/g