Learn More
Metallzusatzstoffnorm, MA5: Ba, Ca, Mg, P, Zn @ 900 μg/g in Kohlenwasserstofföl, VHG™
Descrizione
Metallzusatzstoffnorm, MA5: Ba, Ca, Mg, P, Zn @ 900 μg/g in Kohlenwasserstofföl
Specifica
Specifica
| Chemischer Name oder Material | Barium/Calcium/Magnesium/Phosphorus/Zinc |
| CAS | 7440-39-3, 7440-70-2, 7439-95-4, 7723-14-0, 7440-66-6 |
| Verfahren | ICP/XRF/RDE |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Barium/Calcium/Magnesium/Phosphorus/Zinc |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | 75 cSt Kohlenwasserstofföl |
| Menge | 200 g |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Barium 900 μg/g/Calcium 900 μg/g/Magnesium 900 μg/g/Phosphorus 900 μg/g/Zinc 900 μg/g |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?