missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gravis Metallkappen

Artikelnummer. 11723829
Change view
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
27 mm
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. Gewindegröße (metrisch) unitSize
11723829 27 mm 12 Stück
1 options

Artikelnummer. 11723829

Marke: Gravis R27163S12

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

Providing secure closure for jars in the laboratory. Gravis Metal Screw Caps are durable and resilient.

Spezifikation

Material Metall
Anzahl pro Packung 24Pack
Menge 24/Packung
Gewindegröße (metrisch) 27 mm
Halsausführung 27 mm
Produkttyp Kappe
Verschlussgröße 63mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.