Learn More
SI Analytics™ Metall-Kombinationselektroden
Artikelnummer. 10474261 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Change view
Click to view available options
Anschlusstypen:
Steckkopf
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Anschlusstypen unitSize
10474261 Steckkopf 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10474261
Marke: SI Analytics™ 285100075
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
SI Analytics™ Metall-Kombinationselektrode verfügt über einen Ringsensor, einen Steckkopf und einen festen Kabelanschluss.
  • Referenzsystem: Silamid™
  • Glasschaft
  • Festes Kabel: 1 m lang, mit Stecker A nach DIN 19262 oder mit BNC-Stecker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstypen Steckkopf
Diaphragma Keramik
Typ Pt 6880
Temperaturbereich (metrisch) -5 bis + 100 °C
Länge (metrisch) 120 mm
Durchmesser (metrisch) Spitzenlänge 6 mm
Durchmesser (metrisch) Körper 12 mm