Learn More
Edulab Dichtewürfel aus Metall – 7er-Set
Artikelnummer. 30280279
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
DichteWürfel
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
30280279 DichteWürfel 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30280279 Lieferant Edulab Lieferanten-Nr. VTN12302208
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.20 €
    37.02 € / 1 Sets
    Sparen 1.18 €
    3% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein vollständiges Set aus sieben beschrifteten Metallwürfeln, ideal für Demonstrationen im Klassenzimmer und Dichteuntersuchungen.
  • Enthält sieben beschriftete Metallwürfel aus Messing, Blei, Zink, Kupfer, Aluminium, Eisen und Zinn.
  • Konzipiert für praktische Unterrichtsexperimente zur Erforschung von Dichte und Materialeigenschaften
  • Jeder Würfel liefert unter Standardbedingungen hinsichtlich Temperatur und Druck gleichbleibende Ergebnisse.
  • Hilft Schülern zu verstehen, wie Dichte in praktischen Anwendungen mit Masse und Volumen zusammenhängt.
  • Lieferung in einem robusten Aufbewahrungskoffer aus Kunststoff zur Organisation und zum Schutz
  • Gut geeignet für Physikstunden, um vorhersagbare Dichten verschiedener Metalle zu vergleichen.
Spezifikation
Güte 9+
Format Suchkriterien
Produkttyp DichteWürfel
Sprachen Deutsch
Subject Physik
Einhaltung von Prop 65: Produkt mit kombinierter Krebs- und Reproduktionsfähigkeit