Learn More
Sampling Systems™ Metalldetektierbare Krüge
Artikelnummer. 17514726 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1.000 ml
Packungsgröße:
4 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
17514726 1.000 ml 4 Stück
17524726 500 ml 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17514726 Lieferant Sampling Systems™ Lieferanten-Nr. M1044B1000
Verfügbar ab: 08-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Metalldetektierbare Kannen sind in Größen von 500 ml und 1000 ml erhältlich. Dank des robusten, chemisch beständigen PP sind die Kannen robust und einfach zu bedienen. Die Graduierungen befinden sich auf der Außenseite, so dass die Flüssigkeit einfach aus
  • Die Probenahmesysteme mit nachweisbaren Kannen eignen sich ideal für den Einsatz in der Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie.
  • Sie bestehen aus einer speziellen, chemisch beständigen PP-Qualität.
  • Das gesamte Sortiment wird unter Reinraumbedingungen hergestellt und in einem Reinraum der Klasse 7 (10.000) verpackt.
  • Dadurch wird die Reinheit des Produkts gewährleistet.
  • Das robuste Design ermöglicht den Einsatz über viele Jahre hinweg; sie können jedoch auch als Einwegprodukt direkt aus dem Beutel verwendet werden.
  • Einfach auspacken und verwenden.
  • Sie sind ideal für die Verwendung mit Pulvern, Granulaten und Pasten.
  • Die blaue Farbe bedeutet, dass sie leicht zu sehen sind, wenn sie im Material gelassen werden.
  • Hergestellt aus hochwertigem PP.
  • Entspricht den neuesten FDA- und EU-Anforderungen für Lebensmittel.
  • Das Volumen von 500 ml und 1000 ml ist eine Standardgröße.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1.000 ml
Farbe Blau
Material Polypropylen