Learn More
Sampling Systems™ Metalldetektierbare Mikrospatel
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 ml
Packungsgröße:
4 Stück
Beschreibung
- Metalldetektierbare Mikrospatel bestehen aus speziellem, chemisch beständigem PP.
- Das gesamte Sortiment wird unter Reinraumbedingungen hergestellt und in einem Reinraum der Klasse 7 (10.000) verpackt.
- Dadurch wird die Reinheit des Produkts gewährleistet.
- Das robuste Design ermöglicht den Einsatz über viele Jahre hinweg; sie können jedoch auch als Einwegprodukt direkt aus dem Beutel verwendet werden.
- Einfach auspacken und verwenden.
- Dank des ergonomischen Griffs sind sie einfach anzuwenden.
- Hergestellt aus hochwertigem PP.
- Entspricht den neuesten FDA- und EU-Anforderungen für Lebensmittel.
- Die Standardgröße ist 2 ml.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 2 ml |
| Farbe | Blau |
| Länge (metrisch) Sägeblatt | 40 mm |
| Breite (metrisch) Sägeblatt | 13 mm |
| Material | Polypropylen |
| Länge (metrisch) | 175 mm |