Learn More
Chemsplash Metalldetektierbarer Moppkopf – doppelt elastisch
Artikelnummer. 30058390
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
21 in.
Packungsgröße:
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30058390 21 in. 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30058390 Lieferant Chemsplash Lieferanten-Nr. 3489
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.47 €
    64.91 € / 1000 Stück
    Sparen 11.56 €
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die metalldetektierbare Mob-Kappe besteht aus einem blauen Polypropylen-Vliesstoff und verfügt über einen zusätzlichen Metallstreifen an der Oberseite zur Verwendung mit Metalldetektoren während der Verpackungsphase.
Polypropylen-Mob-Cap
  • Metalldetektierbarer Streifen für die Lebensmittelindustrie
  • 21 in. Größe
  • Doppelt genäht
  • PFAS-frei
Beschreibung: Die metalldetektierbare Mob Cap besteht aus blauem Polypropylen-Vliesstoff und verfügt über einen Metallstreifen an der Oberseite zur Verwendung mit Metalldetektoren während der Verpackungsphase. Die Kappe ist für zusätzliche Stabilität doppelt vernäht, hat einen Durchmesser von 21 in. und einen elastischen Rand für einen bequemen und sicheren Sitz. Es eignet sich für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.
Spezifikation
Produkttyp Haube
Größe 21 in.
Material Polypropylen
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Latexfrei Ja