Learn More
Pacific Handy Cutter Metalldetektierbarer Sicherheitsschneider
Artikelnummer. 17798967
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
17798967 Blau 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17798967 Lieferant Pacific Handy Cutter Lieferanten-Nr. DFC364MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    499.49 €
    428.12 € / 50 Stück
    Sparen 71.37 €
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der DFC364MD ist ein metalldetektierbarer Sicherheitsschneider mit verdeckter Klinge. Er gewährleistet höchste Sicherheit und schützt damit gleichzeitig Mensch und Ware.
  • Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen die Metalldetektierbarkeit wichtig ist, z. B. in der Lebensmittel-, chemischen oder pharmazeutischen Industrie.
  • Unser Folienspezialist – besonders geeignet zum Durchstechen auf Grund der langen Nase.
  • Konzipiert für Folien aller Art, Klebeband, Umreifung & Banderolen.
  • Der integrierte Bandzerteiler schützt die Klinge.
  • Einwegprodukt.
  • Mit praktischer Öse zum Befestigen eines Tragebandes oder zum Aufhängen.
Spezifikation
Produkttyp Metalldetektierbares Messer
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Unsteril
Farbe Blau