Learn More
Hamilton™ Kundenspezifische Nadeln mit Luer-Lock-Metallansatz aus Edelstahl, Spitzentyp 2, 3 oder 4
Artikelnummer. 11502445
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
11 G
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 11502445
Marke: Hamilton™ 774902
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Metallnabe bildet die stabilste Verbindung zur Nadel und eignet sich somit perfekt für wiederholtes Septumdurchstechen.
  • In verschiedenen Gauges erhältlich
  • Autoklavierbar
  • Metallnaben aus vernickeltem Messing
  • Kundenspezifische Länge
  • Kompatibel mit Luer-Lock (TLL)-Spritzen aus PTFE
  • Das Design wird durch eine Reihe universeller Normen gesteuert, die die Kompatibilität zwischen den Herstellern gewährleisten
  • Lieferbar in Packungen mit 6 Stück
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Vernickeltes Messing (Ansatz), Edelstahl
Kanülen-Gauge 11 G
Innendurchmesser (metrisch) 2.39 mm
Außendurchmesser (metrisch) 3.05 mm
Produkttyp Benutzerspezifische Luer-Lock-Nadel
Menge 6/Packung
Art der Kanülenspitze 2, 3 oder 4
Zur Verwendung mit (Geräte) TLL-Spritzen und LT- oder TLL-Anschlüsse
Anschlusstyp Normkonus