Learn More
Hamilton™ Kundenspezifische Nadeln mit Luer-Lock-Metallansatz aus Edelstahl, Spitzentyp 2, 3 oder 4
Artikelnummer. 11532345
Change view
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22 G
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge unitSize
11532345 22 G 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11532345 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 774808
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Metallnabe bildet die stabilste Verbindung zur Nadel und eignet sich somit perfekt für wiederholtes Septumdurchstechen.
  • In verschiedenen Gauges erhältlich
  • Autoklavierbar
  • Metallnaben aus vernickeltem Messing
  • Kundenspezifische Länge
  • Kompatibel mit Luer-Lock (TLL)-Spritzen aus PTFE
  • Das Design wird durch eine Reihe universeller Normen gesteuert, die die Kompatibilität zwischen den Herstellern gewährleisten
  • Lieferbar in Packungen mit 6 Stück
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Vernickeltes Messing (Ansatz), Edelstahl
Kanülen-Gauge 22 G
Innendurchmesser (metrisch) 0.41 mm
Außendurchmesser (metrisch) 0.72 mm
Produkttyp Benutzerspezifische Luer-Lock-Nadel
Menge 6/Packung
Art der Kanülenspitze 2, 3 oder 4
Zur Verwendung mit (Geräte) TLL-Spritzen und LT- oder TLL-Anschlüsse
Anschlusstyp Normkonus