Learn More
MP Biomedicals™ Metalllysierröhrchen, 2 ml, mit 0.75 x 0.5 Zoll Mahlzylinder
Artikelnummer. p-7115524 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
2 Packungen
3 Packungen
6 Packungen
Packungsgröße:
2 Stück
3 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 15808674
Marke: MP Biomedicals™ 116992002
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MP Biomedicals™ Metall-Lyseröhrchen, 2 ml, mit 0.75 x 0.5 in. Mahlzylinder
Dieses Lysematrixröhrchen aus Edelstahl mit der Mahlkugel eignet sich ideal zum Mahlen, Lysieren und Homogenisieren von beständigen Proben. Diese aus 308 SS konstruierten Röhrchen und Mahlkugeln sind robust genug, um höchsten mechanischen Belastungen standzuhalten, die bei herkömmlichen thermoplastischen Röhrchen zu Rissen führen können. Die Röhrchen werden aus hochwertigem Knüppel gefertigt und bieten eine überlegene Festigkeit gegenüber kostengünstigeren Produkten, wie z. B. tiefgezogenen Aluminiumröhrchen. Ein schräger konischer Boden bietet eine bessere Stoßfläche als die abgerundeten Böden tiefgezogener Röhrchen. Die Edelstahl-Gewindekappe bietet einen auslaufsicheren Verschluss ohne die energieraubenden Alternativen wie Flanschschraubkappen aus Kunststoff oder Gummistopfen. Ein Teflon-O-Ring verhindert Leckagen und kann mit Reinigungsmittel und/oder durch Autoklavieren gereinigt oder vollständig zwischen den Proben ausgetauscht werden. Die maschinell gefertigten Rändelungen auf der Kappe sorgen für einen festen Griff zum einfachen Öffnen und Schließen.
Zu den Probentypen gehören:
  • Harte Samen wie Trockenmais, Sojabohnen, Weizen, Tomaten und Chili
  • Holz, Rinde, Wurzeln, Tierkrallen und Hufe
  • Knochen, Zähne, Haare, Fingernägel und nicht-biologische Substrate
  • Zähe Gewebe, Knochen, Knorpel, Haut
  • Nicht-biologisch, Gesteine und Mineralien, Kunststoffe und Verbundwerkstoffe, Leiterplatten, Holz und Baumaterialien
Anwendungshinweise
Trockenschleifen sehr robuster oder harter Proben, wobei die erzeugte Wärme die Kunststoffröhrchen beschädigen kann. Kryogenes Trockenschleifen, wobei extrem tiefe Temperaturen (Trockeneis oder Flüssigstickstoff) die Kunststoffröhrchen beschädigen können. Fräsen oder Mahlen von nicht-biologischen Proben, wobei Kontamination durch Kunststoff von Bedeutung ist. Probenverarbeitung mit Lösungsmitteln oder Chemikalien, die nicht mit Kunststoffen kompatibel sind.
Nutzungshinweis
Sofern nicht anders angegeben, dienen die Produkte von MP Biomedical nur der Forschung oder weiteren Herstellung, nicht jedoch der direkten Verwendung durch den Menschen. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bead-Typ Edelstahl
Probentyp Samen, Holz, Rinde, Wurzeln, Knochen, Zähne, Gewebe, Knorpel, Steine, Mineralstoffe, Plastics, Verbundstoffe
Enthält 0,75 x 0,5 Zoll Mahlzylinder
Produkttyp Metall-Lyseröhrchen
Menge 2 Packungen
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.