Learn More
Grant Instruments™ Pumpenanschluss aus Metall
Artikelnummer. p-8328215
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Passend für halbstarren Schlauch mit 4mm Durchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15162595
Marke: Grant Instruments™ MSR4
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Geeignet für halbstarre Schläuche. Grant Instruments™ Pumpensteckverbinder aus Metall sind für die Verwendung mit Grant Kühlbädern und Wärmepumpen geeignet
  • Metallpumpe mit Ein-/Auslassanschluss
  • Die besonders schnelle Ausführung mit doppelter Abdichtung passt sich halbfesten Schläuchen an
  • Temperaturbereich von -20 bis 100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Passend für halbstarren Schlauch mit 4mm Durchmesser
Temperaturbereich -20°C bis +100°C
Typ Pumpenanschluss
Material Metall