Learn More
Lauda Metal tube MC50 S, M16x1, -60...350°C allowable p/T (bar/°C): 2.3/20, 1.9/100, 1.5/300
Marke:  Lauda LZM 046
Metal tube MC50 S, M16x1, -60...350°C allowable p/T (bar/°C): 2.3/20, 1.9/100, 1.5/300
Artikelnummer. 12072552
  • 374.00 € / 1 Stück