Learn More
Julabo™ Metallrohr (M16x1), isoliert, 3 m
Artikelnummer. 10346212
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
3 m
Packungsgröße:
3 Meter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10346212 3 m 3 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10346212 Lieferant Julabo™ Lieferanten-Nr. 8930223
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    817.00 €
    720.00 € / 3 Meter
    Sparen 97.00 €
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
  • Isolierung: Spezielle Einzelisolierung; Enden sind mit Silikonkappen abgedeckt.
  • Anschluss: M16x1-Gewinde
  • Mindestbiegeradius: 190 mm
  • Brandverhalten: UL94-HB
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Für alle geeignet: DYNEO , Hoch Tech , FORTE, MAGIO, CORIO CD, CORIO CP
Temperaturbereich -50 bis +200 °C
Typ Schlauchmaterial
Material Edelstahl 1.4404
Max. Druck 6 bar (bei 20 °C); 4,6 bar (bei 200 °C)
Länge (metrisch) 3 m
Durchmesser (metrisch) 30 mm Außendurchmesser.
Innendurchmesser (metrisch) 10 mm Nenndurchmesser.