Learn More
VACUUBRAND™ Vakuumrohr aus Metall mit kleinen KF-Flanschen aus Edelstahl
Código de producto. 10439312 Tienda Vacuubrand Productos
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
10
16
25
DN 40
Gesamtlänge (metrisch):
250 mm
25 cm
50 cm
75 cm
100 cm
Tamaño de la unidad:
1 Stück
Código de producto. Schlauchgröße Gesamtlänge (metrisch) unitSize
10439312 25 75 cm 1 Stück
10025301 10 50 cm 1 Stück
10788601 16 25 cm 1 Stück
10324161 16 50 cm 1 Stück
10394251 25 50 cm -
10384251 25 25 cm -
10640682 DN 40 50 cm 1 Stück
10509341 25 100 cm 1 Stück
10046679 DN 40 100 cm 1 Stück
10292361 16 75 cm 1 Stück
10340742 DN 40 75 cm -
10528571 10 75 cm 1 Stück
10574132 10 100 cm 1 Stück
10633762 10 250 mm 1 Stück
14 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10439312
Marca: VACUUBRAND™ 20673327
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Eine robuste Anschlussmöglichkeit für das Labor mit hoher Flexibilität.
  • Aus Edelstahl.
  • Für verschiedene Durchmesser und Längen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Beschreibung Einzelner Biegeradius von 43
Innendurchmesser (metrisch) 25 mm
Material Metall
Gesamtlänge (metrisch) 75 cm
Verpackungsmenge Je 1 x
Schlauchgröße 25
Produkttyp Vakuumschläuche
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.