Learn More
VACUUBRAND™ Vakuumrohr aus Metall mit kleinen KF-Flanschen aus Edelstahl
Alle ansehen Vacuubrand ProdukteBeschreibung
- Aus Edelstahl.
- Für verschiedene Durchmesser und Längen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Einzelner Biegeradius von 19 |
| Innendurchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Material | Metall |
| Außendurchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 250 mm |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Schlauchgröße | 10 |
| Produkttyp | Vakuumschläuche |