Learn More
VACUUBRAND™ Vakuumrohr aus Metall mit kleinen KF-Flanschen aus Edelstahl
Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Schlauchgröße:
10
16
25
DN 40
Gesamtlänge (metrisch):
250 mm
25 cm
50 cm
75 cm
100 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus Edelstahl.
- Für verschiedene Durchmesser und Längen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Einzelner Biegeradius von 19 |
| Innendurchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Material | Metall |
| Gesamtlänge (metrisch) | 50 cm |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Schlauchgröße | 10 |
| Produkttyp | Vakuumschläuche |