Learn More
Brady™ MetaLabel™ B-428 Metallisierte Polyesteretiketten für BMP71
Artikelnummer. 11701845
Change view
Click to view available options
Größe (angloamerikanisch):
1 x 0,5 in. (B x H)
1,5 x 0,5 in. (B x H)
1 x 0.275 in. (B x H)
2,75 x 1,25 in. (B x H)
2 x 1 in. (B x H)
3 x 1 in. (B x H)
4 x 1,9 in. (B x H)
Menge:
100/Packung
1000/Packung
500/Rolle
5000/Rolle
750/Rolle
Packungsgröße:
1 BX
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe (angloamerikanisch) Menge unitSize
11701845 1 x 0,5 in. (B x H) 5000/Rolle 1 BX
11731785 2 x 1 in. (B x H) 1000/Packung 1 BX
11711745 1 x 0.275 in. (B x H) 750/Rolle 1 BX
11737354 1 x 0,5 in. (B x H) 500/Rolle 1 BX
11707104 2 x 1 in. (B x H) 100/Packung 1 BX
11747124 3 x 1 in. (B x H) 100/Packung 1 BX
11747104 2,75 x 1,25 in. (B x H) 100/Packung 1 BX
11797354 1,5 x 0,5 in. (B x H) 500/Rolle 1 BX
11797104 4 x 1,9 in. (B x H) 100/Packung 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11701845 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 115034
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Für den Einsatz in kommerziellen/industriellen Anwendungen. Brady B-428 metallisierte Polyesteretiketten mit permanentem Acrylklebstoff sind für den Einsatz mit dem BMP71 Drucker vorgesehen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt, CSA-zugelassen, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
Beschreibung Chemikalien, Korrosion, Feuchtigkeit, UV- und wetterfest
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Hellgrau
Ausführung Matt
Material Metallisiertes Polyester (B-428)
Produkttyp Etikett zur Ressourcennachverfolgung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anlagenverfolgung, Typenschilder, Allgemeine ID
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71 Drucker
Etiketten pro Zeile 1
Menge 5000/Rolle
Form Rechteck
Größe (angloamerikanisch) 1 x 0,5 in. (B x H)
Größe (metrisch) 25,4 x 12,7 mm (B x H)
Temperaturbereich (metrisch) -70 °C bis 120 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0044 in.
Dicke (metrisch) 0.112 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 15.88 mm
Abmessungen (L x B) 12,70 x 25,40 mm
Breite (metrisch) 25,40 mm
Höhe (metrisch) 12.70 mm