Learn More
Brady™ MetaLabel™ B-486 Metallisierte Polyesteretiketten mit ultrafestem Kleber
Artikelnummer. 11767354
Click to view available options
Größe (angloamerikanisch):
1 x 0,5 in. (B x H)
1,5 x 0,5 in. (B x H)
1,5 x 0,75 in. (B x H)
2 x 1 in. (B x H)
3 x 1,9 in. (B x H)
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. 11767354
Marke: Brady™ 114749
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für den Einsatz in kommerziellen/industriellen Anwendungen. Brady B-486 metallisierte Polyesteretiketten mit ultrafestem Kleber sind für den Einsatz mit dem BMP71 Drucker vorgesehen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt, CSA-zugelassen
Beschreibung Chemikalien, Korrosion, Feuchtigkeit, UV- und wetterfest
Klebstofftyp Naturkautschuk, Permanent
Farbe Hellgrau
Ausführung Matt
Material Aufgedampfter Polyester (B-486)
Produkttyp Etikett zur Ressourcennachverfolgung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anlagenverfolgung, Typenschilder, Allgemeine ID
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71 Drucker
Etiketten pro Zeile 1
Menge 500/Rolle
Form Rechteck
Größe (angloamerikanisch) 1 x 0,5 in. (B x H)
Größe (metrisch) 25,4 x 12,7 mm (B x H)
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +120 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.0053 Zoll
Dicke (metrisch) 0.135 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 15.88 mm
Dimensions (LxW) 12,70 x 25,40 mm
Breite (metrisch) 25,40 mm
Höhe (metrisch) 12.70 mm