Learn More
Brady™ MetaLabel™ B-486 Metallisierte Polyesteretiketten mit ultrafestem Kleber
Click to view available options
Größe (angloamerikanisch):
1 x 0,5 in. (B x H)
1,5 x 0,5 in. (B x H)
1,5 x 0,75 in. (B x H)
2 x 1 in. (B x H)
3 x 1,9 in. (B x H)
Packungsgröße:
1 BX
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | UL-anerkannt, CSA-zugelassen |
| Beschreibung | Chemikalien, Korrosion, Feuchtigkeit, UV- und wetterfest |
| Klebstofftyp | Naturkautschuk, Permanent |
| Farbe | Hellgrau |
| Ausführung | Matt |
| Material | Aufgedampfter Polyester (B-486) |
| Produkttyp | Etikett zur Ressourcennachverfolgung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anlagenverfolgung, Typenschilder, Allgemeine ID |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP™71 Drucker |
| Etiketten pro Zeile | 1 |
| Mehr anzeigen |