Learn More
Metaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468156
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11468156 50 g 50 Gramm
11478156 250 g 250 Gramm
11458156 1000 g 1000 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11468156
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15292.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 108-62-3 | C8H16O4 | 176.212 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-62-3
Summenformel C8H16O4
Molekulargewicht (g/mol) 176.212
MDL-Nummer MFCD00071549
InChI-Schlüssel GKKDCARASOJPNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym metaldehyde, metacetaldehyde, cekumeta, ariotox, halizan, metason, acetaldehyde, tetramer, slug-tox, corry's slug death, metaldehyd
PubChem CID 61021
ChEBI CHEBI:81931
IUPAC-Name 2,4,6,8-Tetramethyl-1,3,5,7-Tetraoxocan
SMILES CC1OC(OC(OC(O1)C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metaldehyde
Schmelzpunkt 192°C to 196°C (sublimation)
Flammpunkt 55°C (131°F)
Menge 50 g
UN-Nummer UN1332
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,5923
Formelmasse 176.22
Reinheit (%) 98%