Learn More
Metaldehyd, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Metaldehyde |
| CAS | 108-62-3 |
| Summenformel | C8 H16 O4 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | Metaldehyde, 2,4,6,8-Tetramethyl-1,3,5,7-tetroxocane, Acetaldehyde Tetramer |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H16O4/c1-5-9-6(2)11-8(4)12-7(3)10-5/h5-8H,1-4H3 |
| SMILES | CC1OC(C)OC(C)OC(C)O1 |
| IUPAC-Name | 2,4,6,8-Tetramethyl-1,3,5,7-Tetraoxocan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 176.2102 |
| Formelmasse | 176.1049 |