Learn More
Labcon™ MetalFree™ Mikrozentrifugenröhrchen, 1,5 ml
Beschreibung
- Extrem niedriger Metallgehalt: Zertifiziert bis auf 1 ppb für 21 Metalle und Elemente: Aluminium, Arsen, Cadmium, Calcium, Chrom, Kobalt, Kupfer, Eisen, Blei, Lithium, Magnesium, Mangan, Quecksilber, Nickel, Phosphor, Kalium, Selen, Silicium, Natrium, Vanadium, Zink
- Flache, leicht zu öffnende Schnappverschlüsse
- Seitliche Graduierungen und mattierte Schreibfläche
- Falls steril: Validierte Sterilisation (ISO 11137) zur Verwendung in Forschungs- und medizinischen Laboren
- Protease-, humane DNA-, ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Hergestellt aus Polypropylen USP Harz der Klasse VI
- Ultrahochzentrifugation bis 40.000 xg
- Gefrierfähig bis -80 °C
- 50 Tuben/Beutel, 10 Beutel/Packung, 10 Packungen/Karton.
- Hergestellt in USA
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 1.5 mL |
| Farbe | Klar |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Spurenmetallanalyse |
| Anzahl pro Packung | 500 Tuben/Packung. |
| Verpackung | Beutel |
| Sterilität | Unsteril |
| Graduated | Ja |
| Mehr anzeigen |