Learn More
Brady™ MiniMark™ Etiketten aus metallisiertem Polyester für Typenschilder und Inventarkennzeichnung
Artikelnummer. p-8001581
Click to view available options
Breite (metrisch):
25,4 mm
38,1 mm
50,8 mm
69,85 mm
76,2 mm
Höhe (metrisch):
12,7 mm
19,05 mm
25,4 mm
31,75 mm
50 mm
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. 11721825
Marke: Brady™ 710081
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Identify your Asset and Rating Plates with these metallic looking MiniMark™ Polyester Name and Rating Plates Labels.
  • Identify your Asset and Rating Plates with these metallic looking labels.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS, 2011/65/EU
Beschreibung MiniMark Etiketten für Namen und Typenschilder
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe Silber
Display Blank
Ausführung Satin
Format Die-cut
Material Metallisierter Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Bezeichnungs- und Typenschilder
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Identifizieren Sie Ihre Geräte- und Typenschilder mit diesen metallisch anmutenden Etiketten
Zur Verwendung mit (Geräte) MiniMark-Drucker
Horizontale Wiederholung (metrisch) 28,4 mm
Etiketten pro Zeile 3
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 2865 Labels/Box
Menge 2865/Packung
Form Rechteck
Größe (metrisch) 25,4 x 12,7 mm (B x H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to +275°F
Temperaturbereich (metrisch) -40°bis +135 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,003 in.
Dicke (metrisch) 0,019 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 15,70 mm
Dimensions (LxW) 12,70 x 25,40 mm
Länge (angloamerikanisch) 0,5 in.
Länge (metrisch) 12.7 mm
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25,4 mm
Höhe (metrisch) 12,7 mm
Alternate Part Number MNK-BPT-5-7563