Learn More
Brady™ PTL-30-435 Etiketten, 38,1 x 19,05 mm, Polyester, silber, glänzend, VE=250 /Rolle
Codice prodotto. 11572585
Cambia vista
Click to view available options
Dimensions (LxW):
19,05 x 38,10 mm
Dimensione della confezione:
1 Rollen
Codice prodotto. Dimensions (LxW) unitSize
11572585 19,05 x 38,10 mm 1 Rollen
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11572585
Marca: Brady™ 011252
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt; CSA-zugelassen
Beschreibung TLS 2200/TLS PC Link-Beschriftungen
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Silber
Ausführung Glanz
Material Metallisierter Polyester
Etiketten pro Zeile 1
Menge 250/Packung
Form Rechteck
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +90 °C
Dicke (metrisch) 0,0673 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 22,22 mm
Dimensions (LxW) 19,05 x 38,10 mm
Breite (metrisch) 38,10 mm
Höhe (metrisch) 19,05 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.