Learn More
Brady™ Metallisierte Etiketten aus Polyester für Thermotransferdrucker
Artikelnummer. 11896033
Click to view available options
Klebstofftyp:
Dauerhaftes Acryl, Manipulationssicher
Dauerhaftes Acryl, Permanent
Packungsgröße:
1 ROLL
Artikelnummer. 11896033
Marke: Brady™ 217078
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Printable, metallized polyester labels for thermal transfer printers.
  • Printable, metallized polyester labels for thermal transfer printers.
  • Please Note: 217078 is UL, CSA and AGA approved with its respective ribbon.
  • Please Note: 030181 is UL Recognised with its respective ribbon.
  • See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität RoHS-konform gemäß 2005/618/EC MCV-Änderung der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-Anerkennung, CSA-Zulassung, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
Beschreibung Etiketten für Thermotransferdrucker
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe Silber
Display Blank
Ausführung Matt
Format Die-cut
Material Metallisierter Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten für Thermotransferdrucker
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laborkennung
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP11, BP1244, BP1344, BP4000, BP4320
Etiketten pro Zeile 3
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 3000/Packung
Menge 3000/Packung
Form Rechteck
Größe (angloamerikanisch) 0.75 in H x 0.9 in W
Größe (metrisch) 22,86 x 19 mm (B x H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +248 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +120 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0047 in.
Dicke (metrisch) 0,028 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 21.98 mm
Dimensions (LxW) 19.05 x 22.86 mm
Länge (angloamerikanisch) 0,75 in.
Länge (metrisch) 19.05 mm
Breite (angloamerikanisch) 0,9 in.
Breite (metrisch) 22,86 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 22.86 mm
Höhe (metrisch) 22,86 mm
Alternate Part Number BPT-616-428