Learn More
Metalloide/Hydridelemente-Standard: As, Bi, Ga, Ge, In, Pb, Sb, Se, Sn, Te, Tl @ 100 μg/ml in 20%iger HCl, tr. HF, VHG™
Artikelnummer. 30003030
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003030 500 mL 500 Milliliter
17997289 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30003030 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGSM50B500
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Metalloide/Hydridelemente-Standard: As, Bi, Ga, Ge, In, Pb, Sb, Se, Sn, Te, Tl @ 100 μg/ml in 20%iger HCl, tr. HF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Germanium/Antimony/Thallium/Tin/Selenium/Gallium/Indium/Tellurium/Bismuth/Lead/Arsenic
CAS 7440-56-4, 7440-36-0, 7440-28-0, 7440-31-5, 7782-49-2, 7440-55-3
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Germanium/Antimony/Thallium/Tin/Selenium/Gallium/Indium/Tellurium/Bismuth/Lead/Arsenic
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Verdünne HCl
Menge 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Germanium 99.97 μg/mL/Antimony 99.98 μg/mL/Thallium 99.98 μg/mL/Tin 99.98 μg/mL/Selenium 99.99 μg/mL/Gallium 100 μg/mL/Indium 100 μg/mL/Tellurium 100 μg/mL/Bismuth 100.1 μg/mL/Lead 100.1 μg/mL/Arsenic 100.2 μg/mL