missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Metallothionein-2A Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-43437
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Metallothionein-2A Polyclonal antibody specifically detects Metallothionein-2A in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| Metallothionein-2A | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| 0.01 M PBS, pH 7.4, 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| 4502 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| 0.5 mg/mL | |
| Western Blot 0.5-2ug/mL, Immunohistochemistry 5-20 μg/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 5-20 μg/mL, Immunoprecipitation | |
| CES1, metallothionein 2A, metallothionein-2, Metallothionein-2A, Metallothionein-II, MT-2, MT2metallothionein-II, MT-II | |
| Immunized with recombinant Mouse Metallothionein-2A (Uniprot#: P02798; Met1∽Ala61) | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur