Learn More
Nickel Electro™ Metalware Range™ Runde Sterilisationsboxen für Pipetten, Aluminium
Artikelnummer. 11739172 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
407 mm
457 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11739172
Marke: Nickel Electro™ 6001
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit Sterilisierkassetten bleiben Ihre Pipetten steril. Nickel Electro™ Metalware Range™ runde Pipetten-Sterilisationskassetten aus Aluminium können bei 120° C dampfsterilisiert werden und halten trockener Hitze von bis zu 180° C stand.
  • Rundes Aluminiumprofil mit Deckel
  • Kann bei bis zu 120 °C dampfsterilisiert werden.
  • Widersteht trockener Hitze von bis zu 180 °C.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Abmessungen (L x B) 407 x 64 mm
Material Aluminium, Edelstahl
Sterilität Steril
Menge Je
Gewicht (metrisch) 0,33 kg
Länge (metrisch) 407 mm
Typ Sterilisationsbox
Zur Verwendung mit (Geräte) Autoklavieren