Learn More
Nickel Electro™ Metalware Range™ Quadratische Sterilisationsboxen für Pipetten, Aluminium
Artikelnummer. 11874523 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
215 mm
295 mm
345 mm
450 mm
495 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11874523
Marke: Nickel Electro™ 6704
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese aus Aluminium gefertigten quadratischen Sterilisationsboxen sind im Ober- und Unterteil mit Silikonkissen ausgestattet, um die Gefahr von Transportschäden an den Pipetten zu mindern.
  • Beliebte quadratische Pipettendosen mit permanent eingegossenen Silikonkissen in Deckel und Boden
  • Vermindert das Risiko einer Beschädigung an Pipettenspitzen während des Transports und der Sterilisation
  • Hergestellt aus Aluminium
  • Kann bei 120 °C dampfsterilisiert und bei Temperaturen bis zu 180 °C getrocknet werden
  • Durch die Silikonkissen in Deckel und Boden wird das Risiko einer Beschädigung von Pipettenspitzen beim Sterilisieren oder Transportieren vermindert
  • Kann durch Autoklavieren oder trockene Hitze sterilisiert werden
  • Die natürliche Oberflächenbeschichtung der Kanne ermöglicht eine bequeme Markierung und einen sicheren Griff bei der Handhabung
  • Gefertigt aus einer festen Konstruktion, die sicherstellt, dass die Pipetten Stößen widerstehen und Glaspipetten nicht brechen
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Aluminum, Edelstahl
Menge Je
Gewicht (metrisch) 0.7 kg
Länge (metrisch) 495 mm
Typ Sterilisationsbox
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato