Learn More
Metamitron, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Metamitron |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H10N4O/c1-7-12-13-9(10(15)14(7)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,11H2,1H3 |
| Formelmasse | 202.0855 |