Learn More
Metamizole Sodium Monohydrate 1.0 mg/ml in Dimethyl Sulfoxide (as anhydrous free acid), LoGiCal
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
Beschreibung
Metamizole Sodium Monohydrate 1.0 mg/ml in Dimethyl Sulfoxide (as anhydrous free acid)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Metamizole Sodium Monohydrate |
| CAS | 5907-38-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Metamizole Sodium Monohydrate |
| Versandbedingung | Ice Pack (-20°C) |
| Summenformel | C13 H16 N3 O4 S . Na . H2 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Metamizole Sodium Monohydrate, 1-[(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1 H-pyrazol-4-yl)methylamino]-methanesulfonic acid monosodium salt monohydrate, (Antipyrinylmethylamino)-methanesulfonic acid sodium salt monohydrate, [(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1 H-pyrazol-4-yl)methylamino]-methanesulfonic acid sodium salt monohydrate, Dipyrone monohydrate, Metamizol monohydrate, Sodium (antipyrinylmethylamino)methanesulfonate hydrate |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C13H17N3O4S.Na.H2O/c1-10-12(14(2)9-21(18,19)20)13(17)16(15(10)3)11-7-5-4-6-8-11;;/h4-8 H,9H2,1-3H3,(H,18,19,20);;1H2/q;+1;/p-1 |
| SMILES | O.[Na+].CN(CS(=O)(=O)[O-])C1=C(C)N(C)N(C1=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-Name | sodium;[(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenylpyrazol-4-yl)-methylamino]methanesulfonate;hydrate |
| Mehr anzeigen |