missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
No significant cross-reactivity or interference between Universal Metanephrine and analogues was observed.
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 0.16 to 10 ug/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0.09 ng/mL |
| Produkttyp | ELISA Kit (Colorimetric) |
| Probentyp | Cell Culture Supernatant, Other Biological Fluids, Plasma, Serum |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Wirtsspezies | Universal |
| Menge | 1 Kit |
| Lagerungsbedingungen | Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
| Ziel | Metanephrine |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?