Learn More
Thermo Scientific Chemicals Metanilgelb
Artikelnummer. 10730872 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
10730872 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10730872 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 413720010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Anzeige
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metanil Yellow
CAS 587-98-4
Farbstoffgehalt 88% min.
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 413 to 419nm (in methanol)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C18H14N3NaO3S
Synonym Acid Yellow 36, 3-[[4-(Phenylamino)phenyl]azo]benzenesulfonic acid monosodium salt, C.I. 13065, 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 25g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, moderately soluble in benzene and ether, slightly soluble in acetone
Menge 1 kg
InChI-Schlüssel NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N=NC3=CC(=CC=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC-Name Natrium;3-[(4-Anilinophenyl)Diazenyl]Benzolsulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 375.378
PubChem CID 3935589
ChEBI CHEBI:87235
Formelmasse 375.38