Learn More
Metanilsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10285811 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10285811 100 g Glasflasche 100 Gramm
10401782 250 g Glasflasche 250 Gramm
10740565 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 10285811
Marke: Thermo Scientific Acros 413711000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 121-47-1 | C6H7NO3S | 173.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 121-47-1
Summenformel C6H7NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 173.19
MDL-Nummer MFCD00065345
InChI-Schlüssel ZAJAQTYSTDTMCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym metanilic acid, m-sulfanilic acid, m-aminobenzenesulfonic acid, m-anilinesulfonic acid, 1-aminobenzene-3-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 3-amino, aminobenzenesulfonic acid, kyselina metanilova, 3-amino-benzenesulfonic acid, 3-sulfoaniline
PubChem CID 8474
ChEBI CHEBI:27764
IUPAC-Name 3-Aminobenzolsulfonsäure
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)O)N
Specifica
Chemischer Name oder Material Metanilic acid
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Beige-Grau bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NH2C6H4SO3H
Menge 100 g
Merck Index 15, 5998
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 173.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Metanilic acid
Avvertenza
  • Achtung
Categoria di pericolo
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Consigli di prudenza
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.