Learn More
Metaphosphorsäure, 39 bis 43 %, bal. NaPO3 (Stabilisator), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7025456
Change view
Click to view available options
Menge:
100g
500g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11409986 100g 100 Gramm
11419986 500g 500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11409986
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20932.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 37267-86-0 | HO3P | 79.979 g/mol
Metaphosphoric acid is used as a dehydrating agent. Its derivative, sodium hexametaphosphate is used as a sequestrant and a food additive. It is also used as a phosphorylating agent, analytical reagent and in dental cements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Metaphosphorsäure wird als Trocknungsmittel verwendet. Ihr Derivat, Natriumhexametaphosphat, wird als Komplexbildner und Lebensmittelzusatzstoff verwendet. Sie wird auch als Phosphorylierungsmittel, analytisches Reagenz und in Dentalzementen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol.
Hinweise
Form: Klumpen.Hygroskopisch. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Basen, Nitromethan und Metallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37267-86-0
Summenformel HO3P
Molekulargewicht (g/mol) 79.979
MDL-Nummer MFCD00011351
InChI-Schlüssel UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Synonym metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate
PubChem CID 3084658
SMILES OP(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metaphosphoric acid
Dichte 2,2
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Hinweise zum Prozentgehalt Bal. NaPO3 (Stabilisator)
Menge 100g
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,7345
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol.
Formelmasse 79.98
Reinheit (%) 39 to 43%