Learn More
Metaxalon, Mikromol™
Beschreibung
Metaxalon
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Metaxalone |
| CAS | 1665-48-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Metaxalone |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C12 H15 N O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 5-[(3,5-Dimethylphenoxy)methyl]-2-oxazolidinone, 2-Oxazolidinone, 5-[(3,5-xylyloxy)methyl]- (6CI,7CI,8CI), 5-[(3,5-Dimethylphenoxy)methyl]-2-oxazolidinone, 5-[(3,5-Xylyloxy)methyl]-2-oxazolidinone, AHR 438, Flexura, Metaxalon, Metaxalone, Metazalone, Metazolone, NSC 170959, Skelaxin, Zorane |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H15NO3/c1-8-3-9(2)5-10(4-8)15-7-11-6-13-12(14)16-11/h3-5,11H,6-7H2,1-2H3,(H,13,14) |
| SMILES | Cc1cc(C)cc(OCC2CNC(=O)O2)c1 |
| IUPAC-Name | 5-[(3,5-Dimethylphenoxy)methyl]-1,3-oxazolidin-2-on |
| Mehr anzeigen |