Learn More
Metaxalone, TRC
Artikelnummer. 30474186
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30474186 250 mg 250 Milligramm
30471504 10 mg 10 Milligramm
30474046 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30474186 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM225850250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1665-48-1
Summenformel C12 H15 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 221.25
Synonym 5-[(3,5-Dimethylphenoxy)methyl]-2-oxazolidinone, 2-Oxazolidinone, 5-[(3,5-xylyloxy)methyl]- (6CI,7CI,8CI), 5-[(3,5-Dimethylphenoxy)methyl]-2-oxazolidinone, 5-[(3,5-Xylyloxy)methyl]-2-oxazolidinone, AHR 438, Flexura, Metaxalon, Metaxalone, Metazalone, Metazolone, NSC 170959, Skelaxin, Zorane
IUPAC-Name 5-[(3,5-dimethylphenoxy)methyl]-1,3-oxazolidin-2-one
SMILES Cc1cc(C)cc(OCC2CNC(=O)O2)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metaxalone
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H15NO3/c1-8-3-9(2)5-10(4-8)15-7-11-6-13-12(14)16-11/h3-5,11H,6-7H2,1-2H3,(H,13,14)
Formelmasse 221.1052