missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Meteorin Monoclonal Antibody (347504)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30535644
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30535644 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30535644

Marke: Invitrogen™ MA561313

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.

Meteorin is a gene encoding a protein that is part of the cytokine and growth factor family, primarily involved in neurogenesis and gliogenesis. It is located on chromosome 17p13.1 and is highly expressed in the nervous system, where it plays a role in promoting the differentiation and maturation of astrocytes and neural precursor cells. Meteorin functions by enhancing neurite outgrowth and synaptic development, crucial for proper neural network formation. Additionally, it has been implicated in angiogenesis, contributing to the development and maintenance of blood vessels in neural tissue. Research suggests that Meteorin has neuroprotective properties and may help in recovery from neural injury, making it a molecule of interest for therapeutic strategies in neurodegenerative diseases and brain injuries. Its expression and activity are also being studied in relation to inflammatory responses and potential roles in other tissues, offering insights into its diverse biological functions beyond the central nervous system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Meteorin
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 347504
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with trehalose and no preservative
Gen METRN
Gen-Zugriffsnummer Q8C1Q4
Gen-Alias 1810034B16Rik; C16orf23; c380A1.2; hypoxia/reoxygenation regulatory factor; hypoxia/reoxygenation regulatory factor in astrocytes; Hyrac; Meteorin; meteorin, glial cell differentiation regulator; METRN; RGD1306222; RJD6
Gensymbole METRN
Wirtsspezies Rat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Meteorin, Gly22-Asp291.
Reinigungsverfahren Protein A/G
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 70083
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.