Learn More
Jenway™ Zubehör und Ersatzteil für Messgerät, Mikrovolumenleitfähigkeitssonde
Artikelnummer. 15587019
Ansicht ändern
Click to view available options
Anschlusstypen:
7 Pin
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstypen Packungsgröße
15587019 7 Pin 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15587019 Lieferant Jenway™ Lieferanten-Nr. 9995972
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    730.00 €
    671.82 € / 1 Stück
    Sparen 58.18 €
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Optimierung der Leistung Ihres Jenway Messgeräts
  • Zur Verwendung mit Jenway Messgeräten
  • Einfach zu installieren
  • Zubehör
Spezifikation
Zellkonstante 1
Anschlusstypen 7 Pin
Zur Verwendung mit (Geräte) Jenway Messgerät
Typ Mikrovolumen-Leitfähigkeitssonde
Material Glas
Messbereiche 0 bis 150 mS/cm