Learn More
Hanna Instruments™ Messgerät-Reagens
Click to view available options
Menge:
100/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Qualitativ hochwertige Reagenzien, die vorbemessen sind, ermöglichen dem Anwender schnelle und genaue kolorimetrische Messungen
- Befolgen Sie die Bicinchoninat-Methode, bei der die Reaktion zwischen Kupfer und dem Reagenz einen Farbwechsel in der Probe bewirkt
- Vorgefertigte Reagenzien für eine einfache Handhabung
- Hergestellt mit hochreinen Chemikalien
- Reagenzien für die kolorimetrische Bestimmung von Kupfer
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 100/Packung |