Learn More
Metergalin, TRC
Artikelnummer. 17973345
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17973345 250 mg 250 Milligramm
17941435 100 mg 100 Milligramm
17951635 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17973345 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM226270250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17692-51-2
Summenformel C25 H29 N3 O2
Molekulargewicht (g/mol) 403.5167
Synonym N-[[(8β)-1,6-Dimethylergolin-8-yl]methyl]-carbamic Acid Phenylmethyl Ester, Carbamic acid, [(1,6-dimethylergolin-8β-yl)methyl]-, benzyl ester (8CI), Carbamic acid, [[(8β)-1,6-dimethylergolin-8-yl]methyl]-, phenylmethyl ester (9CI), Lysergamine, N-carboxy-9,10-dihydro-1-methyl-, benzyl ester (7CI), Ergoline, carbamic acid deriv., Indolo[4,3-fg]quinoline, carbamic acid deriv., (+)-N-Carboxy-1-methyl-9,10-dihydrolysergamide benzyl ester, 8β-Carbobenzyloxyaminomethyl-1,6-dimethyl-10α-ergoline, AHR 3009, Contralac, D-8β-[(Carbobenzoxyamino)methyl]-1,6-dimethyl-10α-ergoline, D-8β-[(Carboxyamino)methyl]-1,6-dimethylergoline I benzyl ester, D-N-Carbobenzoxydihydro-1-methyllysergamine I, D-N-Carboxydihydro-1-methyllysergamine I benzyl ester, D-[(4,6,6a,7,8,9,10,10a-Octahydro-4,7-dimethyl-10aα-indolo[4,3-fg]quinolin-9β-yl)methyl]carbamic acid benzyl ester, FI 6337, Liserdol, MCE, Metergolin, Methergoline, [(1,6-Dimethylergolin-8β-yl)methyl]carbamic Acid Benzyl Ester, N-Carboxy-9,10-dihydro-1-methyllysergamine Benzyl Ester
IUPAC-Name Benzyl N-[[(6aR,9S,10aR)-4,7-dimethyl-6,6a,8,9,10,10a-hexahydroindolo[4,3-fg]Chinolin-9-yl]methyl]karbamat
SMILES CN1C[C@H](CNC(=O)OCc2ccccc2)C[C@H]3[C@H]1Cc4cn(C)c5cccc3c45
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metergoline
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C25H29N3O2/c1-27-14-18(13-26-25(29)30-16-17-7-4-3-5-8-17)11-21-20-9-6-10-22-24(20)19(12-23(21)27)15-28(22)2/h3-10,15,18,21,23H,11-14,16H2,1-2H3,(H,26,29)/t18-,21+,23+/m0/s1
Formelmasse 403.226