Learn More
Metformin-Hydrochlorid, 98 %, für HPLC-Analysen, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11482432 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11482432 10 g 10 Gramm
11462432 1 g 1 Gramm
11472432 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482432 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215169110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00 €
    150.15 € / 10 Gramm
    Sparen 7.85 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1115-70-4
Summenformel C4H12ClN5
Molekulargewicht (g/mol) 165.63
MDL-Nummer MFCD00012582
InChI-Schlüssel OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym Metformin-Hydrochlorid, 1,1-Dimethylbiguanid-Hydrochlorid, Metformin-Monohydrochlorid, glucophage, riomet, diabefagos, meguan, metformin monohydrochloride, benofomin, denkaform
PubChem CID 14219
IUPAC-Name Wasserstoff-1-[(Diaminomethyliden)amino]-N,N-dimethylmethanimidamid-chlorid
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)C(=N)N=C(N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metformin-Hydrochlorid
Namenshinweis Für die HPLC-Analyse
Farbe Weiß
Menge 10 g
Formelmasse 165.6
Reinheit (%) 0.98
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Metformin Hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Metformin Hydrochloride