Learn More
Metformin-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 17992235
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17992235 5 g 5 Gramm
17953095 100 g 100 Gramm
17995085 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17992235 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2588155G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1115-70-4
Summenformel C4 H11 N5 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 165.62
Synonym Imidodicarbonimidic diamide, N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Biguanide, 1,1-dimethyl-, hydrochloride (6CI), Biguanide, 1,1-dimethyl-, monohydrochloride (8CI), Imidodicarbonimidic diamide, N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride, Apo-Metformin, Apophage, Benofomin, Brot, Dabex, Denkaform, Dextin, Diabefagos, Diabetmim, Diabetmin, Diabetosan, Diabex, Diaformin, Dialon, Diformin, Diformin Retard, Dimefor, FORTAMET, Fornidd, Geamet, Glifage, Glucaminol, Glucofago, Glucoform, Glucoformin, Glucomet, Glucomin, Glucomine, Gluconil, Glucophage, Glucophage 850, Glucophage Forte, Glucophage Retard, Glucophage SR, Glucophage XR, Glucophage-Mite, Gludepatic, Glufor, Gluformin, Glumeformin, Glumetza, Glumin, Glumin XR, Glupermin, Glyceriphage, Glyciphage, Glycon, Glyformin, LA 6023, Meguan, Melbin, Metforal, Metformin hydrochloride, Metgluco, Metomin, Miformin, N,N-Dimethylbiguanide hydrochloride, N,N-Dimethylbiguanidine monohydrochloride, N,N-Dimethylbiguanidinium chloride, N1,N1-Dimethylbiguanide hydrochloride, Neodipa, Orabet, Riomet, Siamformet, Walaphage
IUPAC-Name 3-Carbamimidoyl-1,1-Dimethylguanidin; Hydrochlorid
SMILES Cl.CN(C)C(=N)NC(=N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metformin Hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H
Formelmasse 165.0781
Reinheit (%) >95%