Learn More
Metformin-verwandte Verbindung B, TRC
Artikelnummer. 30474848
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
2.50 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30474848 2.5 mg 2.50 Milligramm
30470715 1 mg 1 Milligramm
30466643 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30474848 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2588682.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1674-62-0
Summenformel C3 H9 N5 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 151.6
Synonym 1-Methylbiguanide Hydrochloride, Metformin Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Imidodicarbonimidic diamide, N-methyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), Biguanide, 1-methyl-, hydrochloride (6CI, 7CI, 8CI), Imidodicarbonimidic diamide, N-methyl-, monohydrochloride (9CI), 1-Methylbiguanide Hydrochloride, N'-Methylbiguanide monohydrochloride
IUPAC-Name 1-Carbamimidoyl-3-Methylguanidin; Hydrochlorid
SMILES Cl.CNC(=N)NC(=N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylbiguanide Hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C3H9N5.ClH/c1-7-3(6)8-2(4)5;/h1H3,(H6,4,5,6,7,8);1H
Formelmasse 151.0625
Reinheit (%) >95%