Learn More
Metformin, TRC
Artikelnummer. 30010834
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010834 100 mg 100 Milligramm
30006001 10 mg 10 Milligramm
30005677 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010834 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM258858100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 657-24-9
Summenformel C4 H11 N5
Molekulargewicht (g/mol) 129.16
Synonym Imidodicarbonimidic diamide, N,N-dimethyl-, Biguanide, 1,1-dimethyl- (6CI,8CI), N,N-Dimethylimidodicarbonimidic diamide, 1,1-Dimethylbiguanide, Cidophage, DMGG, Dimethylbiguanide, Emiphage, Ficonax, Fluamine, Flumamine, Glifor, Gliguanid, Glucofine, Haurymelin, Metformin, Metiguanide, Metphage, N,N-Dimethylbiguanide, N,N-Dimethyldiguanide, N1,N1-Dimethylbiguanide, NNDG, N'-Dimethylguanylguanidine, Siofor
IUPAC-Name 3-Carbamimidoyl-1,1-Dimethylguanidin
SMILES CN(C)C(=N)NC(=N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metformin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C4H11N5/c1-9(2)4(7)8-3(5)6/h1-2H3,(H5,5,6,7,8)
Formelmasse 129.1014
Reinheit (%) >95%