Learn More
Methacholinchlorid, 100.4 %, MP Biomedicals™
Catalog Number 11421691
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
62-51-1
C8H18ClNO2
195.687
MFCD00011817
JHPHVAVFUYTVCL-UHFFFAOYSA-M
Methacholin-Chlorid, Acetyl-beta-methylcholinchlorid, Provocholin, Mecholylchlorid, Mecholinchlorid, 1-Propanaminium, 2-Acetyloxy-n,n,n-Trimethyl-, Chlorid, Methacholiniumchlorid, 2-Acetoxypropyltrimethylammoniumchlorid, 2-acetoxypropyl trimethylammonium chloride
6114
CHEBI:50142
2-Acetyloxypropyl(trimethyl)azanium; Chlorid
CC(C[N+](C)(C)C)OC(=O)C.[Cl-]
62-51-1
C8H18ClNO2
195.687
MFCD00011817
JHPHVAVFUYTVCL-UHFFFAOYSA-M
Methacholin-Chlorid, Acetyl-beta-methylcholinchlorid, Provocholin, Mecholylchlorid, Mecholinchlorid, 1-Propanaminium, 2-Acetyloxy-n,n,n-Trimethyl-, Chlorid, Methacholiniumchlorid, 2-Acetoxypropyltrimethylammoniumchlorid, 2-acetoxypropyl trimethylammonium chloride
6114
CHEBI:50142
2-Acetyloxypropyl(trimethyl)azanium; Chlorid
CC(C[N+](C)(C)C)OC(=O)C.[Cl-]
Chemischer Name oder Material Methacholinchlorid
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ≥ 98 %
Menge 5 g
Formelmasse 195.7
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methacholine Chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: methacholine chloride