Learn More
Methacholinchlorid, 100.4 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. p-4405491 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11421691 5 g 5 Gramm
11431691 10 g 10 Gramm
11441691 25 g 25 Gramm
11451691 100 g 100 Gramm
4 options
Artikelnummer. 11421691
Marke: MP Biomedicals 0219023105
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 62-51-1
Summenformel C8H18ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 195.687
MDL-Nummer MFCD00011817
InChI-Schlüssel JHPHVAVFUYTVCL-UHFFFAOYSA-M
Synonym Methacholin-Chlorid, Acetyl-beta-methylcholinchlorid, Provocholin, Mecholylchlorid, Mecholinchlorid, 1-Propanaminium, 2-Acetyloxy-n,n,n-Trimethyl-, Chlorid, Methacholiniumchlorid, 2-Acetoxypropyltrimethylammoniumchlorid, 2-acetoxypropyl trimethylammonium chloride
PubChem CID 6114
ChEBI CHEBI:50142
IUPAC-Name 2-Acetyloxypropyl(trimethyl)azanium; Chlorid
SMILES CC(C[N+](C)(C)C)OC(=O)C.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methacholinchlorid
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ≥ 98 %
Menge 5 g
Formelmasse 195.7
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methacholine Chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: methacholine chloride